Drukuj
3-Chloro-p-toluic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5157-100G OR5157-25G OR5157-10G
APOSOR5157-100GEA 435 PLN
APOSOR5157-100G APOSOR5157-25G APOSOR5157-10G
3-Chloro-p-toluic acid 97%
3-Chloro-p-toluic acid
Formuła: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045841
Numer CAS: 5162-82-3