Drukuj
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Di(3-aminopropyl)piperazine
OR5152-25G OR5152-1KG
APOSOR5152-25GEA 450 PLN
APOSOR5152-25G APOSOR5152-1KG
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Formuła: C₁₀H₂₄N₄
Temp. Wrzenia: 150…152 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006161
Numer CAS: 7209-38-3
Jednostka: 2735
ADR: 8,II