Drukuj
1-tert-Butylpiperazine 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5147-1G OR5147-5G
APOSOR5147-1GEA 160 PLN
APOSOR5147-1G APOSOR5147-5G
1-tert-Butylpiperazine 98+%
1-tert-Butylpiperazine
Formuła: C₈H₁₈N₂
MW: 142.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 66…75 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 32…40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00049359
Numer CAS: 38216-72-7