Drukuj
1,4-Dimetylopiperazyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5144-100G OR5144-1KG OR5144-500G
APOSOR5144-100GEA 255 PLN
APOSOR5144-100G APOSOR5144-1KG APOSOR5144-500G
1,4-Dimetylopiperazyna
1,4-Dimetylopiperazyna
Formuła: C₆H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 131…132 °C/750mmHg
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 0,844 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006156
Numer CAS: 106-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-412-0
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II