Drukuj
Fmoc-val-OSu 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR51362-25G OR51362-100G
APOSOR51362-25GEA 189 PLN
APOSOR51362-25G APOSOR51362-100G
Fmoc-val-OSu 94%
Fmoc-val-OSu
Formuła: C₂₄H₂₄N₂O₆
MW: 436.464 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153370
Numer CAS: 130878-68-1