Drukuj
2-Nitro-m-krezol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5116-10G OR5116-50G OR5116-25G OR5116-100G
APOSOR5116-10GEA 110 PLN
APOSOR5116-10G APOSOR5116-50G APOSOR5116-25G APOSOR5116-100G
2-Nitro-m-krezol
2-Nitro-m-krezol
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 106…108 °C/9,5mmHg
Temp. topnienia: 35…39 °C
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007125
Numer CAS: 4920-77-8
Numer WE (dawny EINECS): 225-546-9