Drukuj
2-Amino-4-chloropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
OR5114-25G OR5114-5G OR5114-100G
APOSOR5114-25GEA 131 PLN
APOSOR5114-25G APOSOR5114-5G APOSOR5114-100G
2-Amino-4-chloropyridine 98%
2-Amino-4-chloropyridine
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. topnienia: 129…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04113820
Numer CAS: 19798-80-2