Drukuj
Propionylooctan metylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5113-100G OR5113-500G
APOSOR5113-100GEA 151 PLN
APOSOR5113-100G APOSOR5113-500G
Propionylooctan metylu
Propionylooctan metylu
Formuła: C₆H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 73…74 °C/5mmHg
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1,037 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011705
Numer CAS: 30414-53-0
Numer WE (dawny EINECS): 250-184-3