Drukuj
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
OR5112-5G OR5112-25G OR5112-100G
APOSOR5112-5GEA 182 PLN
APOSOR5112-5G APOSOR5112-25G APOSOR5112-100G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. topnienia: 131…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065692
Numer CAS: 73401-74-8