Drukuj
izochinolina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5109-100G OR5109-500G OR5109-25G
APOSOR5109-100GEA 182 PLN
APOSOR5109-100G APOSOR5109-500G APOSOR5109-25G
izochinolina
izochinolina
Formuła: C₉H₇N
Temp. Wrzenia: 242…243 °C
Temp. topnienia: 26…28 °C
Gęstość: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006898
Numer CAS: 119-65-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-341-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III