Drukuj
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
OR5106-100G OR5106-25G
APOSOR5106-100GEA 387 PLN
APOSOR5106-100G APOSOR5106-25G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Formuła: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 216…217 °C
Gęstość: 1.006 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005980
Numer CAS: 15862-72-3