Drukuj
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5103-10G OR5103-5G
APOSOR5103-10GEA 934 PLN
APOSOR5103-10G APOSOR5103-5G
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Formuła: C₇H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 50…52 °C
Temp. topnienia: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191371
Numer CAS: 22795-99-9
Jednostka: 2733
ADR: 3+8,III