Drukuj
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5098-1G OR5098-25G OR5098-5G
APOSOR5098-1GEA 621 PLN
APOSOR5098-1G APOSOR5098-25G APOSOR5098-5G
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 97%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Formuła: C₅H₂ClN₃O₄
MW: 203.54 g/mol
Temp. topnienia: 63…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006233
Numer CAS: 2578-45-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-937-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II