Drukuj
2,3-Dimethoxyphenol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5089-25G OR5089-250MG OR5089-10G
APOSOR5089-25GEA 0 PLN
APOSOR5089-25G APOSOR5089-250MG APOSOR5089-10G
2,3-Dimethoxyphenol 96%
2,3-Dimethoxyphenol
Formuła: C₈H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 233…234 °C
Gęstość: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008366
Numer CAS: 5150-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-922-2