Drukuj
3,3-Diphenylpropylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5085-100G OR5085-25G OR5085-5G
APOSOR5085-100GEA 691 PLN
APOSOR5085-100G APOSOR5085-25G APOSOR5085-5G
3,3-Diphenylpropylamine 98%
3,3-Diphenylpropylamine
Formuła: C₁₅H₁₇N
Temp. Wrzenia: 166 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 24…31 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008202
Numer CAS: 5586-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 226-984-3