Drukuj
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5082-100G OR5082-25G OR5082-500G
APOSOR5082-100GEA 290 PLN
APOSOR5082-100G APOSOR5082-25G APOSOR5082-500G
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine 98%
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Formuła: C₁₀H₁₅N
Temp. Wrzenia: 220…222 °C
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008090
Numer CAS: 22374-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 244-942-2
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1,III