Drukuj
4-Methoxystilbene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5076-25G OR5076-5G
APOSOR5076-25GEA 2500 PLN
APOSOR5076-25G APOSOR5076-5G
4-Methoxystilbene 98%
4-Methoxystilbene
Formuła: C₁₅H₁₄O
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017178
Numer CAS: 1142-15-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-530-7