Drukuj
Kwas 2-chloronikotynowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
OR5074-100G OR5074-1KG OR5074-500G
APOSOR5074-100GEA 110 PLN
APOSOR5074-100G APOSOR5074-1KG APOSOR5074-500G
Kwas 2-chloronikotynowy 98%
Kwas 2-chloronikotynowy
Formuła: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 284
Temp. topnienia: 176…178 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006236
Numer CAS: 2942-59-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-937-0