Drukuj
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5068-25G OR5068-5G OR5068-100G
APOSOR5068-25GEA 168 PLN
APOSOR5068-25G APOSOR5068-5G APOSOR5068-100G
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formuła: C₇H₆ClNO₂
Temp. topnienia: 157…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134165
Numer CAS: 30529-70-5
Numer WE (dawny EINECS): 250-229-7