Drukuj
2,4,6-Trichloropirymidyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5063-100G OR5063-25G OR5063-5G
APOSOR5063-100GEA 269 PLN
APOSOR5063-100G APOSOR5063-25G APOSOR5063-5G
2,4,6-Trichloropirymidyna 98%
2,4,6-Trichloropirymidyna
Formuła: C₄HCl₃N₂
Temp. Wrzenia: 210…215 °C
Temp. topnienia: 23…25 °C
Gęstość: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006063
Numer CAS: 3764-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 223-183-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III