Drukuj
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
OR5062-100G OR5062-25G OR5062-500G
APOSOR5062-100GEA 168 PLN
APOSOR5062-100G APOSOR5062-25G APOSOR5062-500G
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy 98%
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy
Formuła: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 357
Temp. topnienia: 238…239 °C
Temp. Zapłonu: 188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006299
Numer CAS: 499-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-894-3