Drukuj
3-Pyridineacetic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (Pyridin-3-yl)acetic acid
OR5061-25G OR5061-5G OR5061-100G
APOSOR5061-25GEA 859 PLN
APOSOR5061-25G APOSOR5061-5G APOSOR5061-100G
3-Pyridineacetic acid 99%
3-Pyridineacetic acid
Formuła: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Temp. topnienia: 144…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066302
Numer CAS: 501-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-928-7