Drukuj
Kwas tiofeno-3-octowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Thiophene-3-acetic acid, 3-Thiopheneacetic acid
OR5060-25G OR5060-5G OR5060-100G
APOSOR5060-25GEA 211 PLN
APOSOR5060-25G APOSOR5060-5G APOSOR5060-100G
Kwas tiofeno-3-octowy 98%
Kwas tiofeno-3-octowy
Formuła: C₆H₆O₂S
MW: 142.18 g/mol
Temp. topnienia: 75…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005473
Numer CAS: 6964-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 230-166-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III