Drukuj
Kwas tiofeno-2-octowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5059-100G OR5059-25G
APOSOR5059-100GEA 299 PLN
APOSOR5059-100G APOSOR5059-25G
Kwas tiofeno-2-octowy 97%
Kwas tiofeno-2-octowy
Formuła: C₆H₆O₂S
Temp. Wrzenia: 160 °C/22mmHg
Temp. topnienia: 61…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005458
Numer CAS: 1918-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-639-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II