Drukuj
Kwas 3-fenowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5058-100G OR5058-25G OR5058-5G
APOSOR5058-100GEA 567 PLN
APOSOR5058-100G APOSOR5058-25G APOSOR5058-5G
Kwas 3-fenowy 98%
Kwas 3-fenowy
Formuła: C₅H₄O₂S
Temp. topnienia: 136…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005467
Numer CAS: 88-13-1