Drukuj
Kwas 2-tienowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
OR5057-100G OR5057-25G OR5057-500G OR5057-1KG
APOSOR5057-100GEA 110 PLN
APOSOR5057-100G APOSOR5057-25G APOSOR5057-500G APOSOR5057-1KG
Kwas 2-tienowy 97%
Kwas 2-tienowy
Formuła: C₅H₄O₂S
Temp. Wrzenia: 259…261 °C
Temp. topnienia: 126…129 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005437
Numer CAS: 527-72-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-423-4