Drukuj
5-Metzlotiofeno-2-karboksaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methylthiophene-2-Carbaldehyde, 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Methylthiophene-2-carbaldehyde
OR5055-100G OR5055-10G OR5055-25G
APOSOR5055-100GEA 314 PLN
APOSOR5055-100G APOSOR5055-10G APOSOR5055-25G
5-Metzlotiofeno-2-karboksaldehyd 97%
5-Metzlotiofeno-2-karboksaldehyd
Formuła: C₆H₆OS
Temp. Wrzenia: 114…116 °C/19mmHg
Gęstość: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005434
Numer CAS: 13679-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 237-178-6