Drukuj
Tiofeno-3-karbaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
OR5054-10G OR5054-50G
APOSOR5054-10GEA 110 PLN
APOSOR5054-10G APOSOR5054-50G
Tiofeno-3-karbaldehyd 98%
Tiofeno-3-karbaldehyd
Formuła: C₅H₄OS
MW: 112.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 194…196 °C
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005466
Numer CAS: 498-62-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-865-5