Drukuj
Tiofeno-2-karbaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
OR5053-100G OR5053-25G OR5053-250G
APOSOR5053-100GEA 168 PLN
APOSOR5053-100G APOSOR5053-25G APOSOR5053-250G
Tiofeno-2-karbaldehyd 97%
Tiofeno-2-karbaldehyd
Formuła: C₅H₄OS
MW: 112.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 196…198 °C
Gęstość: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005429
Numer CAS: 98-03-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-629-8