Drukuj
Indolo-3-karbaldehyd 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
OR5052-100G OR5052-250G OR5052-500G
APOSOR5052-100GEA 174 PLN
APOSOR5052-100G APOSOR5052-250G APOSOR5052-500G
Indolo-3-karbaldehyd 99%
Indolo-3-karbaldehyd
Formuła: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Temp. topnienia: 190…199 °C
Temp. Zapłonu: 240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005622
Numer CAS: 487-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-665-8