Drukuj
Chlorek 4-(bromometylo)benzenosulfonylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 356 PLN
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
Chlorek 4-(bromometylo)benzenosulfonylu 97%
Chlorek 4-(bromometylo)benzenosulfonylu
Formuła: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269.55
Temp. topnienia: 73…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156129
Numer CAS: 66176-39-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II