Drukuj
2-Acetylopirydyna 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
OR5045-100G OR5045-500G OR5045-250G
APOSOR5045-100GEA 656 PLN
APOSOR5045-100G APOSOR5045-500G APOSOR5045-250G
2-Acetylopirydyna 97+%
2-Acetylopirydyna
Formuła: C₇H₇NO
Temp. Wrzenia: 188…190 °C
Temp. topnienia: 44477 °C
Gęstość: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006303
Numer CAS: 1122-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-355-6