Drukuj
1,4-Cykloheksanodion 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5044-100G OR5044-25G
APOSOR5044-100GEA 305 PLN
APOSOR5044-100G APOSOR5044-25G
1,4-Cykloheksanodion 98%
1,4-Cykloheksanodion
Formuła: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 112 °C/19.5mmHg
Temp. topnienia: 76…80 °C
Temp. Zapłonu: 132 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001606
Numer CAS: 637-88-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-306-0