Drukuj
α-Bromo-3-chlorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5035-100G OR5035-25G
APOSOR5035-100GEA 414 PLN
APOSOR5035-100G APOSOR5035-25G
α-Bromo-3-chlorotoluen 98%
α-Bromo-3-chlorotoluen
Formuła: C₇H₆BrCl
Temp. Wrzenia: 108…110 °C
Gęstość: 1,569 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000597
Numer CAS: 766-80-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-171-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II