Drukuj
4-Chloromethyl-o-xylene 70%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(Chloromethyl)-3,4-dimethylbenzene, α-Chloro-1,3,4-trimethylbenzene, 3,4-Dimethylbenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-dimethylbenzene
OR5034-100G OR5034-10G OR5034-25G
APOSOR5034-100GEA 1190 PLN
APOSOR5034-100G APOSOR5034-10G APOSOR5034-25G
4-Chloromethyl-o-xylene 70%
4-Chloromethyl-o-xylene
Formuła: C₉H₁₁Cl
Temp. Wrzenia: 117 °C/24mmHg
Gęstość: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00000910
Numer CAS: 102-46-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-032-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II