Drukuj
α-Bromo-2-chlorotoulen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
OR5033-100G OR5033-25G OR5033-5G
APOSOR5033-100GEA 566 PLN
APOSOR5033-100G APOSOR5033-25G APOSOR5033-5G
α-Bromo-2-chlorotoulen 97%
α-Bromo-2-chlorotoulen
Formuła: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 103…104 °C/10mmHg
Gęstość: 1.583 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000566
Numer CAS: 611-17-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-257-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II