Drukuj
2-(Aminometylo)pirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
OR5031-100G OR5031-25G
APOSOR5031-100GEA 218 PLN
APOSOR5031-100G APOSOR5031-25G
2-(Aminometylo)pirydyna 98%
2-(Aminometylo)pirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 202…204 °C
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.049 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006360
Numer CAS: 3731-51-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-090-5
Jednostka: 2735
ADR: 8 II