Drukuj
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5030-25G OR5030-5G
APOSOR5030-25GEA 1890 PLN
APOSOR5030-25G APOSOR5030-5G
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Formuła: C₁₀H₁₅NO₃
Temp. Wrzenia: 120…122 °C/0,05mmHg
Gęstość: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017150
Numer CAS: 18638-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 242-468-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,III