Drukuj
3,4-Dimetoksybenzyloamina 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Veratrylamine
OR5029-100G OR5029-25G OR5029-5G
APOSOR5029-100GEA 2480 PLN
APOSOR5029-100G APOSOR5029-25G APOSOR5029-5G
3,4-Dimetoksybenzyloamina 96%
3,4-Dimetoksybenzyloamina
Formuła: C₉H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 281…284 °C
Gęstość: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008116
Numer CAS: 5763-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-287-7
Jednostka: 2735
ADR: 8,III