Drukuj
Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,4-Dichlorophenyl)methanol
OR5024-100G OR5024-25G OR5024-500G
APOSOR5024-100GEA 508 PLN
APOSOR5024-100G APOSOR5024-25G APOSOR5024-500G
Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 97%
Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy
Formuła: C₇H₆Cl₂O
Temp. Wrzenia: 150 °C/25mmHg
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004606
Numer CAS: 1777-82-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-210-5