Drukuj
Alkohol 3,4-dichlorobenzylowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3,4-Dichlorophenyl)methanol
OR5023-100G OR5023-250G OR5023-50G
APOSOR5023-100GEA 604 PLN
APOSOR5023-100G APOSOR5023-250G APOSOR5023-50G
Alkohol 3,4-dichlorobenzylowy 97%
Alkohol 3,4-dichlorobenzylowy
Formuła: C₇H₆Cl₂O
Temp. Wrzenia: 125…130 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 36…39 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004633
Numer CAS: 1805-32-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-299-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III