Drukuj
Alkohol 4-chlorobenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Chlorophenyl)methanol
OR5022-25G OR5022-500G
APOSOR5022-25GEA 110 PLN
APOSOR5022-25G APOSOR5022-500G
Alkohol 4-chlorobenzylowy 98%
Alkohol 4-chlorobenzylowy
Formuła: C₇H₇ClO
Temp. Wrzenia: 234 °C
Temp. topnienia: 68…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004652
Numer CAS: 873-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-852-2