Drukuj
Alkohol 4-bromobenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Bromophenyl)methanol
OR5021-100G OR5021-25G OR5021-500G
APOSOR5021-100GEA 197 PLN
APOSOR5021-100G APOSOR5021-25G APOSOR5021-500G
Alkohol 4-bromobenzylowy 98%
Alkohol 4-bromobenzylowy
Formuła: C₇H₇BrO
Temp. topnienia: 75…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004650
Numer CAS: 873-75-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-851-7