Drukuj
Alkohol 3-chlorobenzylowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Chlorophenyl)methanol
OR5019-10G OR5019-100G OR5019-25G
APOSOR5019-10GEA 110 PLN
APOSOR5019-10G APOSOR5019-100G APOSOR5019-25G
Alkohol 3-chlorobenzylowy 99%
Alkohol 3-chlorobenzylowy
Formuła: C₇H₇ClO
Temp. Wrzenia: 237 °C
Gęstość: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004632
Numer CAS: 873-63-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-847-5