Drukuj
Alkohol piperonylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
OR5017-25G OR5017-5G
APOSOR5017-25GEA 124 PLN
APOSOR5017-25G APOSOR5017-5G
Alkohol piperonylowy 98%
Alkohol piperonylowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 156…158 °C
Temp. topnienia: 50…55 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005836
Numer CAS: 495-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-808-4