Drukuj
Alkohol 3-nitrobenzylowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Nitrophenyl)methanol
OR5016-100G OR5016-25G
APOSOR5016-100GEA 269 PLN
APOSOR5016-100G APOSOR5016-25G
Alkohol 3-nitrobenzylowy 99%
Alkohol 3-nitrobenzylowy
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 175…180 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 30…32 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007273
Numer CAS: 619-25-0