Drukuj
Alkohol 4-nitrobenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Nitrophenyl)methanol
OR5015-100G OR5015-1KG OR5015-500G
APOSOR5015-100GEA 110 PLN
APOSOR5015-100G APOSOR5015-1KG APOSOR5015-500G
Alkohol 4-nitrobenzylowy 98%
Alkohol 4-nitrobenzylowy
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 185 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007376
Numer CAS: 619-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-611-6