Drukuj
Alkohol 2-nitrobenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5014-100G OR5014-500G
APOSOR5014-100GEA 218 PLN
APOSOR5014-100G APOSOR5014-500G
Alkohol 2-nitrobenzylowy 98%
Alkohol 2-nitrobenzylowy
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 270 °C
Temp. topnienia: 69…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007186
Numer CAS: 612-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-302-6