Drukuj
4,4'-Dimetoksybenzofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5012-100G OR5012-25G
APOSOR5012-100GEA 327 PLN
APOSOR5012-100G APOSOR5012-25G
4,4'-Dimetoksybenzofenon 98%
4,4'-Dimetoksybenzofenon
Formuła: C₁₅H₁₄O₃
Temp. topnienia: 141…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008404
Numer CAS: 90-96-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-028-0