Drukuj
4-Hydroksybenzofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5011-100G OR5011-500G OR5011-1KG
APOSOR5011-100GEA 160 PLN
APOSOR5011-100G APOSOR5011-500G APOSOR5011-1KG
4-Hydroksybenzofenon 98%
4-Hydroksybenzofenon
Formuła: C₁₃H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 260…262 °C/24mmHg
Temp. topnienia: 132…135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002355
Numer CAS: 1137-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-507-1